Learn More
4-Bromothioanisole, 97%
Codice prodotto. 10611453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10611453 5 g Bottiglia in vetro 5g
10477570 25 g Bottiglia in vetro 25g
10357750 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10611453 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 188190050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-95-0
Formula molecolare C7H7BrS
Molecular Weight (g/mol) 203.10
Numero MDL MFCD00000102
InChI Key YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
PubChem CID 66037
IUPAC Name 1-bromo-4-methylsulfanylbenzene
SMILES CSC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromothioanisole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C to 40.0°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4SCH3
Quantità 5 g
Beilstein 06, 330
Peso formulazione 203.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Crystalline Mass, Crystals, Crystalline Powder or Chunks