Learn More
4-Bromothioanisole, 98+%
Codice prodotto. 11482897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482897 500 g 500g
11462897 25 g 25g
11472897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15504.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-95-0
Formula molecolare C7H7BrS
Molecular Weight (g/mol) 203.10
Numero MDL MFCD00000102
InChI Key YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
PubChem CID 66037
IUPAC Name 1-bromo-4-methylsulfanylbenzene
SMILES CSC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromothioanisole
Punto di fusione 37°C to 40°C
Punti di ebollizione 250°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Stench
Quantità 500 g
Beilstein 1906693
Peso formulazione 203.11
Percent Purity ≥98%