Learn More
4-Bromothiophenol, 95%
Codice prodotto. 10020730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10020730 25 g Bottiglia in vetro 25g
10028591 5 g Bottiglia in vetro 5g
10214710 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10020730 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107460250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 106-53-6 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-53-6
Formula molecolare C6H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 189.07
Numero MDL MFCD00004845
InChI Key FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
PubChem CID 66049
IUPAC Name 4-bromobenzenethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromothiophenol
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71°C to 76°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 239°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4SH
Quantità 25 g
Beilstein 06, 330
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solutions (reacts),soluble in methanol
Peso formulazione 189.07
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromothiophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.