Learn More
4-Bromothiophenol, 98%
Codice prodotto. 11428843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11428843 10 g 10g
11438843 50 g 50g
11448843 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428843 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10555.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-53-6 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-53-6
Formula molecolare C6H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 189.07
Numero MDL MFCD00004845
InChI Key FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
PubChem CID 66049
IUPAC Name 4-bromobenzenethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromothiophenol
Punto di fusione 72°C to 78°C
Punti di ebollizione 239°C
Odore Unpleasant
Quantità 10 g
Numero UN UN2923
Beilstein 507031
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 189.08
Percent Purity 98%