Learn More
4-Bromotoluene, 99%
Codice prodotto. 10243940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10243940 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10326170 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10243940 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 107481000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-38-7
Formula molecolare C7H7Br
Molecular Weight (g/mol) 171.04
Numero MDL MFCD00000109
InChI Key ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
IUPAC Name 1-bromo-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromotoluene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 26°C to 29°C
Colore White
Densità 1.3900g/mL
Punti di ebollizione 184°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4Br
Indice di rifrazione 1.549
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 305
Indice di Merck 14, 1439
Gravità specifica 1.39
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 171.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromotoluene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.