Learn More
4-Bromotoluene, TRC
Codice prodotto. 30341580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341580 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341580 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68823550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromotoluene
CAS 106-38-7
Formula molecolare C7H7Br
Quantità 50 g
Sinonimo 1-Bromo-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Bromotoluene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Methylphenyl Bromide, 4-Tolyl Bromide, NSC 6531, p-Bromo(methyl)benzene, p-Bromotoluene, p-Methylbromobenzene, p-Methylphenyl Bromide, p-Tolyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)cc1
IUPAC Name 1-bromo-4-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 171.03
Peso formulazione 169.9731