Learn More
4'-Bromovalerophenone, TRC
Codice prodotto. 30330481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330481 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330481 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6890251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Bromovalerophenone
CAS 7295-44-5
Formula molecolare C11H13BrO
Quantità 1 g
Sinonimo 1-(4-Bromophenyl)-1-pentanone, 1-Bromo-4-pentanoylbenzene, 4'-Bromopentanophenone, 4'-Bromovalerophenone, NSC 76560, p-Bromophenyl Butyl Ketone, p-Bromovalerophenone, p-Pentanoylbromobenzene
InChI Formula InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CCCC
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)pentan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 241.12
Peso formulazione 240.01