Learn More
4'-Bromovalerophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4'-Bromovalerophenone |
| CAS | 7295-44-5 |
| Formula molecolare | C11H13BrO |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-(4-Bromophenyl)-1-pentanone, 1-Bromo-4-pentanoylbenzene, 4'-Bromopentanophenone, 4'-Bromovalerophenone, NSC 76560, p-Bromophenyl Butyl Ketone, p-Bromovalerophenone, p-Pentanoylbromobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CCCC |
| IUPAC Name | 1-(4-bromophenyl)pentan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 241.12 |
| Peso formulazione | 240.01 |