Learn More
4-Bromoveratrole, 97%
Codice prodotto. 10500332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10500332 5 g Bottiglia in vetro 5g
10489010 25 g Bottiglia in vetro 25g
10223990 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10500332 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107540050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2859-78-1 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2859-78-1
Formula molecolare C8H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 217.06
Numero MDL MFCD00008381
InChI Key KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
PubChem CID 76114
IUPAC Name 4-bromo-1,2-dimethoxybenzene
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromoveratrole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5000g/mL
Punti di ebollizione 255°C to 256°C
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H3(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.5720 to 1.574
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.5
Peso formulazione 217.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromoveratrole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.