Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Butoxybenzaldehyde |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Red to Yellow |
| Punti di ebollizione | 148°C to 149°C (10.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)3OC6H4CHO |
| Indice di rifrazione | 1.5390 to 1.541 |
| Vedi altri risultati |