Learn More
4-Butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10640856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10640856 25 g 25g
10601123 1 g 1g
10364962 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10640856 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00441EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1138-56-3
Formula molecolare C10H13ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 248.721
Numero MDL MFCD00052344
InChI Key HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
PubChem CID 517990
IUPAC Name 4-butoxybenzenesulfonyl chloride
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Butoxybenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CH3(CH2)3OC6H4SO2Cl
Quantità 25 g
Peso formulazione 248.73
Percent Purity 97%