Learn More
4-Butoxyphenol, TRC
Codice prodotto. 30337282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337282 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6905901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Butoxyphenol
CAS 122-94-1
Formula molecolare C10H14O2
Quantità 1 g
Sinonimo p-Butoxyphenol, 4-n-Butoxyphenol, Hydroquinone Butyl Ether, Hydroquinone Monobutyl Ether, NSC 60292, p-Butoxyphenol
InChI Formula InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
SMILES CCCCOc1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-butoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Peso formulazione 166.0994