Learn More
4-Butyl-2-methylaniline, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10477242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10477242 1 g Amber Glass Bottle 1g
10692833 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10477242 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01607DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 72072-16-3
Formula molecolare C11H17N
Molecular Weight (g/mol) 163.264
Numero MDL MFCD00190660
InChI Key JTXOXRXZCAMPHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 577772
IUPAC Name 4-butyl-2-methylaniline
SMILES CCCCC1=CC(=C(C=C1)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Butyl-2-methylaniline
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo benzenamine,4-butyl-2-methyl, 2-methyl-4-butylaniline, 4-butyl-2-methyl-aniline, 4-n-butyl-2-methylaniline, 4-butyl-2-methylphenylamine, #, benzenamine, 4-butyl-2-methyl
Peso formulazione 163.26
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche