Learn More
4-Butyl-2-methylaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Butyl-2-methylaniline |
| CAS | 72072-16-3 |
| Formula molecolare | C11H17N |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 4-Butyl-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-4-butylaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H17N/c1-3-4-5-10-6-7-11(12)9(2)8-10/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCc1ccc(N)c(C)c1 |
| IUPAC Name | 4-butyl-2-methylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.26 |
| Peso formulazione | 163.1361 |