Learn More
4-Butylaniline, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 150655000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 104-13-2 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 500g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11955241
  • 151.00€ / 500g
Spedizione stimata: 24-06-2021
Identificatori chimici
104-13-2
149.23
4-n-butylaniline, benzenamine, 4-butyl, p-n-butylaniline, p-butylaniline, 4-butylbenzenamine, p-aminobutylbenzene, p-butylaminobenzene, 1-amino-4-butylbenzene, p-butyl aniline, 4-butylphenylamine
4-butylaniline
C10H15N
OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
7694
CCCCC1=CC=C(C=C1)N
Specifica
4-Butylaniline
101°C
Glass bottle
0.945
Brown to Yellow
104-13-2
100.0
C10H15N
12,I,503
OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
4-butylaniline
7694
Liquid
0.9450g/mL
Authentic
1.535
133.0°C to 134.0°C (14.0mmHg)
500g
96.0
96% min. (GC)
CH3(CH2)3C6H4NH2
4-n-butylaniline, benzenamine, 4-butyl, p-n-butylaniline, p-butylaniline, 4-butylbenzenamine, p-aminobutylbenzene, p-butylaminobenzene, 1-amino-4-butylbenzene, p-butyl aniline, 4-butylphenylamine
CCCCC1=CC=C(C=C1)N
149.23
149.23
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Butylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati