Learn More
4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3(CH2)3C6H4SO2Cl |
| Quantità | 10 g |
| IUPAC Name | 4-butylbenzenesulfonyl chloride |
| Peso formulazione | 232.73 |
| Percent Purity | 97% |