Learn More
4-Carbethoxyimidazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Carbethoxyimidazole |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-7-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8) |
| Peso formulazione | 140.0586 |