missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Carboxy-9-acridanone (Technical Grade), TRC

Codice prodotto. 30349006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30349006 1 g -
30352606 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30349006 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1777781G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 24782-64-7
Formula molecolare C14H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 239.23
Sinonimo 9,10-Dihydro-9-oxo-4-acridinecarboxylic Acid, 4-Carboxyacridone, 9(10H)-Acridone-4-carboxylic Acid, Acridone-4-carboxylic Acid, 9-oxo-4-acridancarboxylic Acid
IUPAC Name 9-oxo-10H-acridine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Nc12

Specifica

Materiale o nome chimico 4-Carboxy-9-acridanone (Technical Grade)
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H9NO3/c16-13-8-4-1-2-7-11(8)15-12-9(13)5-3-6-10(12)14(17)18/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
Peso formulazione 239.0582
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.