Learn More
4-Carboxybenzaldehyde, 96%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 154585000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 619-66-9 Peso : 0.55000kg
Quantità 500g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10004103
  • 824.00€ / 500g
Spedizione stimata
08-02-2021
Identificatori chimici
619-66-9
150.13
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
12088
C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
C8H6O3
MFCD00006951
4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
4-formylbenzoic acid
Specifica
4-Carboxybenzaldehyde
Glass bottle
247°C
619-66-9
100.0
C8H6O3
MFCD00006951
4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
4-formylbenzoic acid
12088
Fine Crystalline Powder
Authentic
Yellow
500g
95.0
95% min. (HPLC)
HO2CC6H4CHO
10, 671
Solubility in water: soluble
C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
150.13
150.13
96%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Carboxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti