Learn More
4-Carboxybenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11420017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420017 25 g 25g
11314769 1 g 1g
11410017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20954.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14047-29-1 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14047-29-1
Formula molecolare C7H7BO4
Molecular Weight (g/mol) 165.94
Numero MDL MFCD00151801
InChI Key SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
PubChem CID 312183
IUPAC Name 4-boronobenzoic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Carboxybenzeneboronic acid
Punto di fusione ∼220°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 3031088
Peso formulazione 165.94
Percent Purity 97%