Learn More
4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11396959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396959 5 g 5g
11386959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396959 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26825.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 180516-87-4 | Molecular Formula: C13H17BO4 | Molecular Weight: 248.09 g/mol
4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester is used to improvement of transition metal-mediated carbon-carbon as well as carbon-heteroatom cross-coupling reactions as a labeling feature with the focus on the preparation of radio labeled compounds for molecular imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester is used to improvement of transition metal-mediated carbon-carbon as well as carbon-heteroatom cross-coupling reactions as a labeling feature with the focus on the preparation of radio labeled compounds for molecular imaging.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 180516-87-4
Formula molecolare C13H17BO4
Molecular Weight (g/mol) 248.09
Numero MDL MFCD01863710
InChI Key IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxylphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboxyphenylboronicacidpinacolester, 4-carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid pinacolate, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid,pinacol ester, 4-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2734621
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 227°C to 231°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 248.08
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Carboxylphenylboronic acid pinacol ester