Learn More
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11966061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11966061 1 g 1g
11956061 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444670010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 797755-07-8 | Molecular Formula: C14H19BO4 | Molecular Weight: 262.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 797755-07-8
Formula molecolare C14H19BO4
Molecular Weight (g/mol) 262.11
Numero MDL MFCD04038755
InChI Key FNLWHBHWDXCWHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, phenylacetic acid-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetic acid, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylacetate, benzeneacetic acid, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-dihydroxyborane phenylacetic acid pinacol ester, 4-carboxymethyl phenylboronic acidpinacol ester
PubChem CID 3719002
IUPAC Name 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetic acid
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 166°C to 168°C
Colore White to Yellow
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 262.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.