Learn More
4-Carboxyphenylboronic acid, TRC
Codice prodotto. 30368717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368717 1 g 1g
30351718 5 g 5g
30348946 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30368717 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1813851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14047-29-1
Formula molecolare C7H7BO4
Molecular Weight (g/mol) 165.94
Sinonimo 4-Boronobenzoic Acid, 4-(Dihydroxyboranyl)benzoic Acid, 4-(Dihydroxyboronyl)benzoic Acid, 4-(Dihydroxyboryl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzeneboronic Acid, 4-Carboxylphenylboronic Acid, 4-Carboxyphenylboronic Acid, 4-Hydroxycarbonylphenyl Boronic Acid, Carboxy-4-boronic Acid, NSC 221170, p-Boronobenzoic Acid, p-Carboxybenzeneboronic Acid, p-Carboxyphenylboronic Acid
IUPAC Name 4-boronobenzoic acid
SMILES OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Carboxyphenylboronic acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
Peso formulazione 166.0437