Learn More
4'-Chloro(1,1'-biphenyl)-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10300893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10300893 1 g Amber Glass Bottle 1g
10209502 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10300893 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07005DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 20443-74-7
Formula molecolare C12H8Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 287.154
Numero MDL MFCD01631918
InChI Key NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4';-Chloro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 287.17
Percent Purity 97%