Learn More
4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10415882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10415882 1 g Amber Glass Bottle 1g
10346264 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10415882 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09944DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 2257-69-4
Formula molecolare C8H5ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 180.59
Numero MDL MFCD00102192
InChI Key QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
PubChem CID 2775142
IUPAC Name 4-chloro-2H-phthalazin-1-one
SMILES ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-chloro-1, 2-dihydrophthalazin-1-one
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.59
Percent Purity 97%