Learn More
4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10651483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10651483 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10651483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM02255DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-5-carboxylic acid
CAS 175201-94-2
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H8ClN3O2
Numero MDL MFCD00067959
Quantità 1 g
Sinonimo 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylicacid, 4-chloro-1,3-dimethyl, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-5-carboxylic acid, buttpark 30\08-34, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5, 4-chloro-1,3-dimethylpyraazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid
InChI Key LHEUUYZQYKWDSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=C(C)C2=C(Cl)C(=CN=C12)C(O)=O
IUPAC Name 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 225.63
PubChem CID 614513
Peso formulazione 225.63
Percent Purity 97%