Learn More
4-Chloro-1-butene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15562383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15562383 5 g 5g
15552383 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15562383 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460160050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 927-73-1 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 927-73-1
Formula molecolare C4H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 90.55
InChI Key WKEVRZCQFQDCIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-1-butene, 1-butene, 4-chloro, 1-but-3-enyl chloride, ksc487m9b
PubChem CID 13565
IUPAC Name 4-chlorobut-1-ene
SMILES C=CCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-1-butene
Densità 0.9210g/mL
Punto d'infiammabilità −8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.921
Peso formulazione 90.55
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-1-butene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.