Learn More
4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, Mikromol™
Codice prodotto. 30457614
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457614 4 x 25 mg 100mg
30051549 25 mg 25mg
30050759 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457614 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1158.0400254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
CAS 99010-64-7
Nomi componenti o analita 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H14 Cl N3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 4-chloro-1-(2-methylpropyl)-, 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965, Imiquimod Related Compound C
InChI Formula InChI=1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(C)Cn1cnc2c(Cl)nc3ccccc3c12
IUPAC Name 4-chloro-1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinoline
Molecular Weight (g/mol) 259.73
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 259.0876 g/mol