Learn More
4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30356736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356736 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356736 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3709402.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid
CAS 1013-04-3
Formula molecolare C11 H7 Cl O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-Chloro-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Chloro-1-naphthoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H7ClO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)c2ccccc12
IUPAC Name 4-chloronaphthalene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 206.63
Peso formulazione 206.0135