Learn More
4-Chloro-1H-imidazole, 98%
Codice prodotto. 15509513 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15509513 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15509513 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460030010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15965-31-8 | C3H3ClN2 | 102.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-1H-imidazole
CAS 15965-31-8
Punto di fusione 118.0°C to 120.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C3H3ClN2
Numero MDL MFCD09033087
Quantità 1 g
Sinonimo 4-chloroimidazole, 4-chloro-1h-imidazole, 4-cl-pyrazole, 5-chloroimidazole, 1h-imidazole, 4-chloro, 1h-imidazole, 5-chloro, 4-chloro-3h-imidazole, 5-chloranyl-1h-imidazole, ksc179g8b
InChI Key BQRBAXFOPZRMCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CN=CN1
IUPAC Name 5-chloro-1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 102.52
PubChem CID 140019
Peso formulazione 102.52
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-1H-imidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.