Learn More
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11357369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357369 5 g 5g
11347369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357369 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27482.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18704-67-1
Formula molecolare C9H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 194.618
Numero MDL MFCD00209566
InChI Key BAWPNSUPRVQKKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 3-5-chloro-2-hydroxyphenyl pyrazole, phenol,4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, acmc-20amm6, dmglumyoloaxjy-uhfffaoysa-n, 2-1h-pyrazole-5-yl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl-phenol, phenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, 4-chloro-2-2h-pyrazol-3-yl phenol, 4-chloro-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
PubChem CID 6805776
IUPAC Name 4-chloro-6-(1,2-dihydropyrazol-3-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Cl
Spezifikation
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Punto di fusione 157°C to 158°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 194.62
Percent Purity 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.