Learn More
4-chloro-2,5-dimethoxyaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11935311 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11935311 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11935311 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437861000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 4-chloro-2, 5-dimethoxyaniline
CAS 6358-64-1
Punto di fusione 118°C to 120°C
Colore White to Brown
Punto d'infiammabilità 163°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H10ClNO2
Numero MDL MFCD00014893
Quantità 100 g
Sinonimo 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
InChI Key YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
IUPAC Name 4-chloro-2,5-dimethoxyaniline
Molecular Weight (g/mol) 187.62
PubChem CID 22833
Peso formulazione 187.62
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico