Learn More
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline, 98%
Codice prodotto. 11366836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11366836 25 g 25g
11376836 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366836 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04202.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6358-64-1 | C8H10ClNO2 | 187.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6358-64-1
Formula molecolare C8H10ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 187.62
Numero MDL MFCD00014893
InChI Key YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
PubChem CID 22833
IUPAC Name 4-chloro-2,5-dimethoxyaniline
SMILES COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Punto di fusione 118°C to 121°C
Punto d'infiammabilità 163°C (325°F)
Quantità 25 g
Beilstein 880445
Peso formulazione 187.63
Percent Purity 98%