Learn More
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11337365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337365 25 g 25g
11327365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337365 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05247.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-49-3 | C8H8Cl2O2S | 239.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-49-3
Formula molecolare C8H8Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 239.11
Numero MDL MFCD00044017
InChI Key JBYZPUBAISWVDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-p-xylene-2-sulphonyl chloride, 4-chloro-2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-2, 5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorobenzenesulfonyl chloride, chloro 4-chloro-2,5-dimethylphenyl sulfone, pubchem5091, 4-chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro 2,5-dimethylphenylsulfonylchloride, 4-chloro-2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 4-chloro-2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 66618
IUPAC Name 4-chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=CC(=C(C)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 48°C to 50°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2838165
Peso formulazione 239.12
Percent Purity 98%