Learn More
4-Chloro-2,6-dimethylphenol, 98%
Codice prodotto. 11450234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450234 50 g 50g
11440234 10 g 10g
11460234 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450234 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13649.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1123-63-3 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1123-63-3
Formula molecolare C8H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 156.609
Numero MDL MFCD00020138
InChI Key VWYKSJIPZHRLNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70747
IUPAC Name 4-chloro-2,6-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
Punto di fusione 80°C to 83°C
Quantità 50 g
Beilstein 1908282
Sinonimo 4-chloro-2,6-xylenol, phenol, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2,6-dimethyl-phenol, 2,6-xylenol, 4-chloro, pubchem2657, acmc-1c4bc, phenol,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloro-2,6-xylenol oh=1, 4-chloro-2,6-dimethylphenol
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 98%