Learn More
4-Chloro-2,6-dimethylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-2,6-dimethylphenol |
| CAS | 1123-63-3 |
| Formula molecolare | C8 H9 Cl O |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | 4-Chloro-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-2,6-xylenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)cc(C)c1O |
| IUPAC Name | 4-chloro-2,6-dimethylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.61 |
| Peso formulazione | 156.0342 |