Learn More
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15480938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15480938 5 g 5g
15490938 250 mg 250mg
15470938 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15480938 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54735.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4472-45-1 | Molecular Formula: C6H7ClN2 | Molecular Weight: 142.586 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4472-45-1
Formula molecolare C6H7ClN2
Molecular Weight (g/mol) 142.586
Numero MDL MFCD00234197
InChI Key GSXFOGXQLRLSKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3154199
IUPAC Name 4-chloro-2,6-dimethylpyrimidine
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Quantità 5 g
Sinonimo 4-chloro-2,6-dimethyl-pyrimidine, 2,4-dimethyl-6-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethylpyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethyl-pyrimidine, 2,6-dimethyl-4-chloro-pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethylpyrimidine, pyrimidine,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloranyl-2,6-dimethyl-pyrimidine
Peso formulazione 142.03
Percent Purity 97%