missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H33392.03

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg

Quantità 1g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15446207

  • 155.00€ / 1g


Spedizione stimata
23-06-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

1323966-12-6
203.597
PGFYDZXJRFHQTG-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
C8H7ClFNO2
MFCD19687206
66523542
COC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)N)Cl

Specifica

4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
1323966-12-6
MFCD19687206
COC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)N)Cl
203.597
203.6
1g
C8H7ClFNO2
PGFYDZXJRFHQTG-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
66523542
97%
Videos
SDS Documenti