Learn More
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline, 96%
Codice prodotto. 11358606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358606 5 g 5g
11348606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17658.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 216393-67-8 | C6H4ClFIN | 271.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 216393-67-8
Formula molecolare C6H4ClFIN
Molecular Weight (g/mol) 271.46
Numero MDL MFCD01318122
InChI Key SSNQXCONXNVTJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine,4-chloro-2-fluoro-6-iodo, pubchem2962, 2-fluoro-4-chloro-6-iodoaniline, 2-iodo-4-chloro-6-fluoroaniline, 4-chloro-2-fluoro-6-iodo-phenylamine, 4-chloranyl-2-fluoranyl-6-iodanyl-aniline
PubChem CID 2773650
IUPAC Name 4-chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
SMILES NC1=C(I)C=C(Cl)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Punto di fusione 39°C to 41°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 271.46
Percent Purity 96%