Learn More
4-Chloro-2-fluorobenzyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-2-fluorobenzyl Chloride |
| CAS | 87417-71-8 |
| Formula molecolare | C7 H5 Cl2 F |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Chloro-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5Cl2F/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1cc(Cl)ccc1CCl |
| IUPAC Name | 4-chloro-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.019 |
| Peso formulazione | 177.975 |