Learn More
4-Chloro-2-fluoronitrobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15505916 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15505916 25 g 25g
15595906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15505916 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455930250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 700-37-8
Formula molecolare C6H3ClFNO2
Molecular Weight (g/mol) 175.54
Numero MDL MFCD00042211
InChI Key PTCPUGKKWNMITF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-chloronitrobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-nitrobenzene, benzene, 4-chloro-2-fluoro-1-nitro, 4-chloro-2-fluoro-1-nitro-benzene, 4-chlor-2-fluor-1-nitrobenzol, pubchem1051, acmc-1bl8e, 4-chloro2-fluoronitrobenzene, ksc380m1b
PubChem CID 69691
IUPAC Name 4-chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
Punto di fusione 48.0°C to 50.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 175.55
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.