Learn More
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11392379
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392379 10 g 10g
11302389 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392379 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27309.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6921-66-0 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6921-66-0
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.592
Numero MDL MFCD00238557
InChI Key QCVSDCHNBNFJDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1051513
IUPAC Name 1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Punto di fusione 27°C to 30°C
Quantità 10 g
Sinonimo 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 4-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2'-hydroxy-4'-chloroacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl, 4'-chloro-2'-hydroxy-acetophenone, ethanone,1-4-chloro-2-hydroxyphenyl
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 97%