Learn More
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. 15169303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15169303 50 g 50g
15159303 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15169303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449360500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 6921-66-0 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6921-66-0
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.59
InChI Key QCVSDCHNBNFJDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 4-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2'-hydroxy-4'-chloroacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl, 4'-chloro-2'-hydroxy-acetophenone, ethanone,1-4-chloro-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 1051513
IUPAC Name 1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Punto di fusione 27°C to 30°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CLC6H3(OH)COCH3
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 170.59
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone