Learn More
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, 99%
Codice prodotto. 11404987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11404987 25 g 25g
11414987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11404987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21906.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 89-68-9 | C10H13ClO | 184.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-68-9
Formula molecolare C10H13ClO
Molecular Weight (g/mol) 184.66
Numero MDL MFCD00002326
InChI Key KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorothymol, 6-chlorothymol, 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, chlorthymol, 4-chlorothymol, thymol, 6-chloro, phenol, 4-chloro-5-methyl-2-1-methylethyl, caswell no. 216, 4-chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, unii-lj25ti0cvt
PubChem CID 6982
IUPAC Name 4-chloro-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC(Cl)=C(C)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Punto di fusione 59°C to 61°C
Punti di ebollizione 259°C to 263°C
Quantità 25 g
Beilstein 2084453
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,2170
Peso formulazione 184.67
Percent Purity 99%