Learn More
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorothymol (4-Chloro-2-isopropyl-6-methylphenol) |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3 |
| Peso formulazione | 184.0655 |