Learn More
4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline, 85%, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10555101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10555101 5 g 5g
10400052 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10555101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 331360050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 6376-14-3
Formula molecolare C8H10ClNO
Molecular Weight (g/mol) 171.62
Numero MDL MFCD00007847
InChI Key XBAPOWUMJRIKAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorocresidine, 4-chloro-5-methyl-o-anisidine, o-anisidine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloro-2-methoxy-5-methylphenylamine, 4-chloro-2-methoxy-5-methylanilin, 2-methoxy-5-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-aniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-phenylamine, benzenamine,4-chloro-2-methoxy-5-methyl, tech.,
PubChem CID 80782
IUPAC Name 4-chloro-2-methoxy-5-methylaniline
SMILES COC1=CC(Cl)=C(C)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
Nota nome tech., 85%
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 97.0°C to 103.0°C
Colore Black
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 85%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 171.63
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Solid