Learn More
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10654165 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10654165 5 g 5g
10326344 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10654165 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398560050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90296-27-8 | Molecular Formula: C8H9ClO2 | Molecular Weight: 172.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90296-27-8
Formula molecolare C8H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 172.61
Numero MDL MFCD02683547
InChI Key AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol, 4-chloro-2-methoxyphenyl methanol, 4-chloro-2-methoxy-phenyl-methanol, benzenemethanol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97
PubChem CID 3549393
IUPAC Name (4-chloro-2-methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=C(CO)C=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Punto di fusione 47°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ClC6H3(OH)OCH3
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 172.61
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.