Learn More
4-Chloro-2-methoxyphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloroguaiacol |
| CAS | 16766-30-6 |
| Formula molecolare | C7 H7 Cl O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Guaiacol, 4-chloro- (6CI), 4-Chloro-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-chlorophenol, 4-Chloroguaiacol, p-Chloroguaiacol |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7ClO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)ccc1O |
| IUPAC Name | 4-chloro-2-methoxyphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.58 |
| Peso formulazione | 158.0135 |