Learn More
4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 11425906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11425906 1 g 1g
11435906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11425906 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22253.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 62790-50-5 | C7H7ClN2O2 | 186.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62790-50-5
Formula molecolare C7H7ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 186.60
Numero MDL MFCD01320687
InChI Key QDSCDFKGUAONPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 182355
IUPAC Name 4-chloro-2-methyl-6-nitroaniline
SMILES CC1=CC(Cl)=CC(=C1N)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Punto di fusione 121°C to 123°C
Quantità 1 g
Sinonimo 4-chloro-2-methyl-6-nitrophenylamine, acmc-1b9ic, 2-amino-5-chloro-3-nitrotoluene, 2-methyl-4-chloro-6-nitroaniline, 4-chloro-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-chloro-3-methylnitrobenzene, benzenamine,4-chloro-2-methyl-6-nitro, benzenamine, 4-chloro-2-methyl-6-nitro
Peso formulazione 186.6
Percent Purity 98%