Learn More
4-Chloro-2-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 10212702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10212702 5 g Bottiglia in vetro 5g
10373762 100 g Bottiglia in vetro 100g
10640873 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10212702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109370050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95-69-2 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-69-2
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.6
Numero MDL MFCD00007842
InChI Key CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-chlorotoluene, fast red tr base, p-chloro-o-toluidine, kambamine red tr, benzenamine, 4-chloro-2-methyl, red tr base, 5-chloro-2-aminotoluene, 2-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-toluidine
PubChem CID 7251
ChEBI CHEBI:82276
IUPAC Name 4-chloro-2-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methylaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29.0°C to 30.0°C
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 241.0°C
Punto d'infiammabilità 124°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.5845 to 1.5865
Quantità 5 g
Beilstein 12,835
Gravità specifica 1.19
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-2-methylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.